Anti-SP2 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI133735EA 522 EUR InStock
USBI133735
Anti-SP2 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SP2 (Sp2 transcription factor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité