Anti-ATL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B9]
Fournisseur: United States Biological
USBI133762EA 522 EUR InStock
USBI133762
Anti-ATL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATL1 (atlastin GTPase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 1B9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité