Anti-EPPIN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G3]
Fournisseur: United States Biological
USBI133775EA 522 EUR InStock
USBI133775
Anti-EPPIN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPPIN (epididymal peptidase inhibitor)
Clonality: monoclonal
Clone: 4G3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité