Anti-SPINT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D1]
Fournisseur: United States Biological
USBI133777EA 522 EUR InStock
USBI133777
Anti-SPINT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPINT2 (serine peptidase inhibitor, Kunitz type, 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 2D1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité