Anti-SPOP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E2]
Fournisseur: United States Biological
USBI133795EA 522 EUR InStock
USBI133795
Anti-SPOP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPOP (speckle-type POZ protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 300
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité