Anti-Synaptotagmin 11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E1]
Fournisseur: United States Biological
USBI134132EA 522 EUR InStock
USBI134132
Anti-Synaptotagmin 11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E1]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Synaptotagmin 11
Clonality: monoclonal
Clone: 40
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité