Anti-SYNM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G5]
Fournisseur: United States Biological
USBI134141EA 522 EUR InStock
USBI134141
Anti-SYNM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SYNM (synemin, intermediate filament protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 4G5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité