Anti-THAP11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C11]
Fournisseur: United States Biological
USBI134407EA 522 EUR InStock
USBI134407
Anti-THAP11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C11]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1ng/ml
Type: Primary
Antigen: THAP11 (THAP domain containing 11)
Clonality: monoclonal
Clone: 3C11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité