Anti-VAPB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A2]
Fournisseur: United States Biological
USBI135208EA 522 EUR InStock
USBI135208
Anti-VAPB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VAPB (VAMP (vesicle-associated membrane protein)-associated protein B and C)
Clonality: monoclonal
Clone: 1A2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité