Anti-ZFAND3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D2]
Fournisseur: United States Biological
USBI135541EA 522 EUR InStock
USBI135541
Anti-ZFAND3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZFAND3 (zinc finger, AN1-type domain 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 2D2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité