Anti-ZNF69 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E3]
Fournisseur: United States Biological
USBI135788EA 522 EUR InStock
USBI135788
Anti-ZNF69 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZNF69 (zinc finger protein 69)
Clonality: monoclonal
Clone: 1000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité