Anti-ZPLD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D8]
Fournisseur: United States Biological
USBI135828EA 522 EUR InStock
USBI135828
Anti-ZPLD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D8]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1ng/ml
Type: Primary
Antigen: ZPLD1 (zona pellucida-like domain containing 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 1D8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité