Anti-Dopamine Beta Hydroxylase Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI136040EA 633 EUR InStock
USBI136040
Anti-Dopamine Beta Hydroxylase Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100
Type: Primary
Antigen: Dopamine Beta Hydroxylase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité