Anti-SLC7A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI136429EA 633 EUR InStock
USBI136429
Anti-SLC7A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
  • Recommended dilution: Immunochemistry: 15 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SLC7A2 (solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité