Anti-Enterovirus 71 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13F53]
Fournisseur: United States Biological
USBI136595EA 714 EUR InStock
USBI136595
Anti-Enterovirus 71 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13F53]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Enterovirus 71
Clonality: monoclonal
Clone: 13F53
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité