Anti-Glucose Regulated Protein 78 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6H4-2G7]
Fournisseur: United States Biological
USBI136780EA 485 EUR InStock
USBI136780
Anti-Glucose Regulated Protein 78 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6H4-2G7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glucose Regulated Protein 78
Clonality: monoclonal
Clone: 6H4-2G7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité