Anti-KDELR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E7]
Fournisseur: United States Biological
USBI136785EA 387 EUR InStock
USBI136785
Anti-KDELR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E7]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:50-1:500; Western Blot: 1:100-1:1000
Type: Primary
Antigen: KDELR1 (KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 20000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Drosophila, Xenopus laevis, Yeast
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité