Anti-CALB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8A11]
Fournisseur: United States Biological
USBI136868EA 415 EUR InStock
USBI136868
Anti-CALB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8A11]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:25-1:50
Type: Primary
Antigen: CALB1 (calbindin 1, 28kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 8A11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité