Anti-Neuropeptide Y Y2 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI136934EA 596 EUR InStock
USBI136934
Anti-Neuropeptide Y Y2 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:100-1:300
Type: Primary
Antigen: Neuropeptide Y Y2 Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité