Anti-BNIP3L/Nix Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 13G20]
Fournisseur: United States Biological
USBI137416EA 554 EUR InStock
USBI137416
Anti-BNIP3L/Nix Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 13G20]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:200; Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:100
Type: Primary
Antigen: BNIP3L/Nix
Clonality: monoclonal
Clone: 13G20
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité