Anti-DARPP 32 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 13G27]
Fournisseur: United States Biological
USBI137428EA 609 EUR InStock
USBI137428
Anti-DARPP 32 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 13G27]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: DARPP 32
Clonality: monoclonal
Clone: 13G27
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité