Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13H76]
Fournisseur: United States Biological
USBI137662EA 709 EUR InStock
USBI137662
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13H76]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD2 (CD2 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: 13H76
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité