Anti-HLA Class 2 Antigen DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13H268]
Fournisseur: United States Biological
USBI138019EA 709 EUR InStock
USBI138019
Anti-HLA Class 2 Antigen DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13H268]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA Class 2 Antigen DR
Clonality: monoclonal
Clone: 13H268
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité