Anti-Interferon alpha 2a Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI138054EA 359 EUR InStock
USBI138054
Anti-Interferon alpha 2a Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:1500
Type: Primary
Antigen: Interferon alpha 2a
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité