Anti-DNASE1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13j29]
Fournisseur: United States Biological
USBI140050EA 460 EUR InStock
USBI140050
Anti-DNASE1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13j29]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:100-200; Western Blot: 1:100-400; Immunochemistry: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: DNASE1 (deoxyribonuclease I)
Clonality: monoclonal
Clone: 13j29
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité