Anti-UDP Glucose Ceramide Glucosyltransferase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI142720-50EA 456 EUR InStock
USBI142720-50
Anti-UDP Glucose Ceramide Glucosyltransferase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:100-200; Western Blot: 1:100-400; Immunochemistry: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: UDP Glucose Ceramide Glucosyltransferase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité