Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Aflatoxin B1/M1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 13k7]

Fournisseur: United States Biological
USBI143041EA 1190 EUR InStock
USBI143041
Anti-Aflatoxin B1/M1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 13k7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Aflatoxin B1/M1 (aflatoxin B1/M1)
Clonality: monoclonal
Clone: 13k7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité