Anti-DEFA5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k18]
Fournisseur: United States Biological
USBI143055EA 860 EUR InStock
USBI143055
Anti-DEFA5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k18]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DEFA5 (defensin, alpha 5, Paneth cell-specific)
Clonality: monoclonal
Clone: 13k18
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité