Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k26]
Fournisseur: United States Biological
USBI143153EA 420 EUR InStock
USBI143153
Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k26]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:100; Immunochemistry: 1:50
Type: Primary
Antigen: CDK1 (cyclin-dependent kinase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 13k26
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité