Anti-CHD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k32]
Fournisseur: United States Biological
USBI143159EA 420 EUR InStock
USBI143159
Anti-CHD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k32]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: CHD4 (chromodomain helicase DNA binding protein 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 13k32
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité