Anti-Green Fluorescent Protein, enhanced EGFP, EYFP) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k51]
Fournisseur: United States Biological
USBI143178EA 420 EUR InStock
USBI143178
Anti-Green Fluorescent Protein, enhanced EGFP, EYFP) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k51]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Green Fluorescent Protein, enhanced EGFP, EYFP)
Clonality: monoclonal
Clone: 13k51
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité