Anti-TFPI2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k101]
Fournisseur: United States Biological
USBI143228EA 420 EUR InStock
USBI143228
Anti-TFPI2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k101]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: TFPI2 (tissue factor pathway inhibitor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 13k101
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité