Anti-PRMT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k106]
Fournisseur: United States Biological
USBI143233EA 420 EUR InStock
USBI143233
Anti-PRMT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13k106]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: PRMT1 (protein arginine methyltransferase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 13k106
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité