Anti-Interleukin 12 Rat Monoclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI143603EA 412 EUR InStock
USBI143603
Anti-Interleukin 12 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 4-8?g/ml
Type: Primary
Antigen: Interleukin 12
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité