Anti-ATXN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI144213EA 467 EUR InStock
USBI144213
Anti-ATXN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 0.5 - 1 ?g/ml; Western Blot: 0.1 - 0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ATXN3 (ataxin 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité