Anti-Caldesmon, Smooth Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD-7]
Fournisseur: United States Biological
USBI144258EA 554 EUR InStock
USBI144258
Anti-Caldesmon, Smooth Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD-7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Caldesmon, Smooth
Clonality: monoclonal
Clone: CD-7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité