Anti-COL3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Col-29]
Fournisseur: United States Biological
USBI144378EA 554 EUR InStock
USBI144378
Anti-COL3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Col-29]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COL3 (collagen, type III)
Clonality: monoclonal
Clone: Col-29
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité