Anti-CCNA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CY-28]
Fournisseur: United States Biological
USBI144417EA 554 EUR InStock
USBI144417
Anti-CCNA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CY-28]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCNA2 (cyclin A2)
Clonality: monoclonal
Clone: CY-28
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine, Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité