Anti-IL-17/IL-17A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI144734EA 587 EUR InStock
USBI144734
Anti-IL-17/IL-17A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL-17/IL-17A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité