Anti-Myosin, Skeletal, Fast Mouse Monoclonal Antibody [clone: MY-38]
Fournisseur: United States Biological
USBI144940EA 554 EUR InStock
USBI144940
Anti-Myosin, Skeletal, Fast Mouse Monoclonal Antibody [clone: MY-38]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Myosin, Skeletal, Fast
Clonality: monoclonal
Clone: MY-38
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rabbit, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité