Anti-Neurogenic locus notch homolog protein 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI144955EA 554 EUR InStock
USBI144955
Anti-Neurogenic locus notch homolog protein 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Neurogenic locus notch homolog protein 4
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité