Anti-SMAD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-89]
Fournisseur: United States Biological
USBI145197EA 554 EUR InStock
USBI145197
Anti-SMAD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-89]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMAD4 (SMAD family member 4)
Clonality: monoclonal
Clone: IMD-89
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité