Anti-ERMAP Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 767505]
Fournisseur: United States Biological
USBI145459EA 673 EUR InStock
USBI145459
Anti-ERMAP Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 767505]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: ERMAP (erythroblast membrane-associated protein (Scianna blood group))
Clonality: monoclonal
Clone: 767505
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité