Anti-Glutathione S Transferase, pi 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 800027]
Fournisseur: United States Biological
USBI145479EA 761 EUR InStock
USBI145479
Anti-Glutathione S Transferase, pi 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 800027]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.25 ?g/ml; Immunochemistry: 8­25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Glutathione S Transferase, pi 1
Clonality: monoclonal
Clone: 800027
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité