Anti-Glutathione S-Transferase mu 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 842516]
Fournisseur: United States Biological
USBI145480EA 761 EUR InStock
USBI145480
Anti-Glutathione S-Transferase mu 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 842516]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Glutathione S-Transferase mu 1
Clonality: monoclonal
Clone: 842516
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité