Anti-LEDGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 762815]
Fournisseur: United States Biological
USBI145504EA 722 EUR InStock
USBI145504
Anti-LEDGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 762815]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 8­25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: LEDGF
Clonality: monoclonal
Clone: 762815
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité