Anti-Siglec-11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 705904]
Fournisseur: United States Biological
USBI145605EA 761 EUR InStock
USBI145605
Anti-Siglec-11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 705904]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 8­25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Siglec-11
Clonality: monoclonal
Clone: 705904
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité