Anti-FBXW2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI150405EA 748 EUR InStock
USBI150405
Anti-FBXW2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:128000; Western Blot: 0. 3-1. 5 ?g/ml; Immunochemistry: 2-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: FBXW2 (F-box and WD repeat domain containing 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité