Anti-ASIC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S271-44]
Fournisseur: United States Biological
USBI167577EA 548 EUR InStock
USBI167577
Anti-ASIC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S271-44]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ASIC1 (acid-sensing (proton-gated) ion channel 1)
Clonality: monoclonal
Clone: S271-44
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité