Anti-NOTCH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S253-32]
Fournisseur: United States Biological
USBI167601EA 548 EUR InStock
USBI167601
Anti-NOTCH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S253-32]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: NOTCH1 (notch 1)
Clonality: monoclonal
Clone: S253-32
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité